₩2,825,151
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
추천 제품
제품명
Antibodix® WCX-NP5 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
material
PEEK
제품 라인
Antibodix®
제조업체/상표
Sepax 602NP5P-4625
포장
1 ea of
파라미터
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
Matrix
polymeric
기질 활성군
weak cation exchange phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
non-porous
작동 pH 범위
2.0-12.0
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Antibodix User Manual
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터