주요 문서
Z777078
Zenix®-C SEC-150 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
제품 Z777078은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
Zenix®-C SEC-150 Gel Filtration Guard Column, 3 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L59
제품 라인
Zenix®
분자량
500-150,000
제조업체/상표
Sepax 233150-4605
포장
1 ea of
파라미터
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 4.6 mm
불순물
<10 ppm metals
Matrix
spherical silica
fully porous particle
기질 활성군
hydrophilic polymer phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
150 Å
작동 pH 범위
2.0-8.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The bonded phase in Zenix-C SEC columns is more polar than the hydrophilic phase used in Zenix columns, making Zenix-C columns better suited for the gel filtration analysis of more hydrophobic bioopolymers such as membrane proteins and pegylated antibodies. Both Zenix-C and Zenix columns are based on the same high efficiency 3 micron particles and each product line is available in the same wide range of pore sizes to tailor the optimal pore size to the hydrodynamic radius of the biopolymer of interest.
Zenix User Manual
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)