주요 문서
HS1426B
Diamond shaped weigh boats
polystyrene, volume 30 mL, black, anti-static
동의어(들):
weigh dish, weighing boat, weighing dish, weighing pan
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩98,151
₩98,151
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩98,151
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.35
₩98,151
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polystyrene
포장
pk of 500
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS1426B
길이 × 너비 × 높이
78 mm × 56 mm × 14 mm
용적
30 mL
색상
black
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
  • Wide, flat bottom to resist tipping
  • Antistatic versions available
  • 2 color and 4 sizes
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • Can be used with microwave moisture analyzers
  • All are FDA/food-grade compliant
  • Pack of 500
  • Disposable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)