주요 문서
SU860213
Supelco
2in1 KIT, Vials with polypropylene screw cap and septum
pkg of 100, volume 4 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩162,908
₩162,908
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩162,908
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩162,908
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
black polypropylene screw cap (with 8.5 mm center hole)
clear glass vial
red PTFE/silicone septum
경도
55 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 100
재고 정보
not available in USA
O.D. × H
14.7 mm × 45 mm
격막 두께
1.5 mm
용적
4 mL
피팅
thread for 13-425
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)