주요 문서
SAAR5075040
Propan-2-ol
univAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CHOHCH3
Molecular Weight:
60.10
UNSPSC 코드:
12191601
제품 라인
univAR
포장
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5075040LC)
pkg of 25 L (SAAR5075040ME)
dilution
(for laboratory use only)
저장 온도
2-30°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
12.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)