주요 문서
1.07022
Supelco
2-Propanol
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent
동의어(들):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2.5 L
₩55,724
₩55,724
예상 입고일2025년 2월 06일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2.5 L
₩55,724
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHOH
CAS Number:
Molecular Weight:
60.10
Beilstein:
635639
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
EC 인덱스 번호:
200-661-7
NACRES:
NB.21
Grade:
ACS reagent
분석:
≥99.5% (GC)
bp:
82 °C (lit.)
vapor pressure:
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
₩55,724
예상 입고일2025년 2월 06일세부사항
벌크 견적 요청
제품명
2-Propanol, for analysis EMPARTA® ACS
Grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
제품 라인
EMPLURA®
분석
≥99.5% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
750 °F
효능
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
불순물
≤0.0001 meq/g Titrable acid
≤0.0001 meq/g Titrable base
≤0.002% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.2% Water
증발 잔류물
≤0.001%
색상
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
전이 온도
flash point 12 °C
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-25°C
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMD Millipore offers EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
포장
1.07022.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
분석 메모
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Solubility in water: conforms
Titrable acid: ≤ 0.0001 meq/g
Titrable base: ≤ 0.0001 meq/g
Carbonyl compounds (as CO): ≤ 0.002 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.2 %
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
53.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
12.0 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
머크의 산, 염기, 용매용 인체공학적 1 L HDPE 시약용기는 실험실에서 유해화학물질을 주입하고 취급할 때 실험실 안전을 확보할 수 있다는 점에서 화학용 유리 시약용기의 대안이 될 수 있습니다.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.