주요 문서
SAAR1461100
Buffer solution
pH 10.00±0.05 (20 °C±0.1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
포장
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR1461100KF)
pH
10.00±0.05 (20 °C±0.1)
저장 온도
15-25°C
애플리케이션
For laboratory use only
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)