주요 문서
SAAR1122020
Ammonia solution
25%, univAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH3
CAS Number:
Molecular Weight:
17.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142100
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
univAR
포장
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1122020LC)
농도
25%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChI key
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)