주요 문서
PHL89872
α-Terpineol
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩378,392
₩378,392
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩378,392
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
Beilstein:
2325137
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩378,392
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (GC)
양식
liquid
제조업체/상표
PhytoLab
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
InChI key
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum mentha pimpinella salvia thymus valeriana glycyrrhiza
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)