주요 문서
PHL89819
Vanillic acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩378,392
₩378,392
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩378,392
About This Item
Linear Formula:
HOC6H3(OCH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
168.15
Beilstein:
2208364
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩378,392
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI key
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica carum cinnamomum curcuma ginkgo humulus lycium melissa panax pimpinella thymus zingiber
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)