주요 문서
PHL89787
Scoparone
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
6,7-Dimethoxycoumarin, 6,7-Dimethylesculetin, O-Methylisoscopoletin, O-Methylscopoletin, Aesculetin dimethyl ether, Escoparone, Esculetin 6,7-dimethyl ether, Scoparone, Scopoletin methyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩370,780
₩370,780
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩370,780
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10O4
CAS Number:
Molecular Weight:
206.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩370,780
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
mp
143-145 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
COc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1OC
InChI
1S/C11H10O4/c1-13-9-5-7-3-4-11(12)15-8(7)6-10(9)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
GUAFOGOEJLSQBT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)