주요 문서
PHL89771
Purpurin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
1,2,4-Trihydroxyanthraquinone, Hydroxylizaric acid, Verantin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩378,392
₩378,392
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩378,392
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H8O5
CAS Number:
Molecular Weight:
256.21
색상 지수 번호:
58205
Beilstein:
1887127
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩378,392
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥85.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
mp
253-256 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
Oc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H
InChI key
BBNQQADTFFCFGB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)