주요 문서
PHL89733
7-Methoxycoumarin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Herniarin, Methyl umbelliferyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩564,036
₩564,036
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩564,036
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
Beilstein:
141728
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩564,036
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
crystals
제조업체/상표
PhytoLab
mp
117-121 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
InChI key
LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)