주요 문서
PHL89596
Caudatin
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩979,983
₩979,983
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩979,983
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H42O7
CAS Number:
Molecular Weight:
490.63
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩979,983
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3(O)[C@]2([H])C[C@@H](OC(/C=C(C)/C(C)C)=O)[C@@]4(C)[C@@]3(CC[C@]4(C(C)=O)O)O
InChI
1S/C28H42O7/c1-16(2)17(3)13-23(31)35-22-15-21-24(5)9-8-20(30)14-19(24)7-10-27(21,33)28(34)12-11-26(32,18(4)29)25(22,28)6/h7,13,16,20-22,30,32-34H,8-12,14-15H2,1-6H3/b17-13+/t20-,21+,22+,24-,25+,26-,27-,28+/m0/s1
InChI key
VWLXIXALPNYWFH-UBHIOMQOSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)