분석
97%
양식
powder
bp
349-350 °C/730 mmHg (lit.)
mp
172-174 °C (lit.)
SMILES string
O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
InChI key
JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
mouse ... Prkch(18755)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves