주요 문서
PHL89584
(−)-Bornyl acetate
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩444,976
₩444,976
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩444,976
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H20O2
CAS Number:
Molecular Weight:
196.29
Beilstein:
2502036
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩444,976
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
vapor pressure
0.6 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (GC)
양식
liquid
제조업체/상표
PhytoLab
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
InChI key
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea echinacea salvia thymus valeriana
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
185.0 - 194.0 °F
Flash Point (°C)
85 - 90 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)