주요 문서
PHL89484
Artemisinin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Arteannuin, Qinghaosu
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩470,859
₩470,859
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩470,859
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H22O5
CAS Number:
Molecular Weight:
282.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩470,859
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
crystals
제조업체/상표
PhytoLab
mp
156-157 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3OC4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
InChI
1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
InChI key
BLUAFEHZUWYNDE-NNWCWBAJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)