주요 문서
PHL89207
Ginkgolic acid C17:1
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
6-[(10Z)-Heptadecenyl]salicylic acid, Ginkgolic acid II
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,272,506
₩1,272,506
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,272,506
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H38O3
CAS Number:
Molecular Weight:
374.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,272,506
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
flakes
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C24H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-19-17-20-22(25)23(21)24(26)27/h7-8,17,19-20,25H,2-6,9-16,18H2,1H3,(H,26,27)/b8-7-
InChI key
MBYNDKVOZOAOIS-FPLPWBNLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)