주요 문서
PHL84254
Rhodiosin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3,4′,5,7,8-Pentahydroxyflavone 7-glucosylrhamnoside, Herbacetin 7-glucosylrhamnoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩577,332
₩577,332
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩577,332
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H30O16
CAS Number:
Molecular Weight:
610.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩577,332
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥85.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@H]([C@@H](O[C@H]([C@@H]2O)C)Oc3c(c4[o]c(c([c](c4c(c3)O)=O)O)c5ccc(cc5)O)O)O
InChI
1S/C27H30O16/c1-8-15(31)25(43-26-21(37)19(35)16(32)13(7-28)41-26)22(38)27(39-8)40-12-6-11(30)14-18(34)20(36)23(42-24(14)17(12)33)9-2-4-10(29)5-3-9/h2-6,8,13,15-16,19,21-22,25-33,35-38H,7H2,1H3/t8-,13+,15-,16+,19-,21+,22+,25+,26-,27-/m0/s1
InChI key
WXBBQBYCUTXTJQ-ULMXTSOFSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)