주요 문서
PHL86658
Dieckol
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4-(4-((6-(3,5-Dihydroxyphenoxy)-4,7,9-trihydroxydibenzo[b,e][1,4]dioxin-2-yl)oxy)-3,5-dihydroxyphenoxy)dibenzo[b,e][1,4]dioxine-1,3,6,8-tetraol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩601,286
₩601,286
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩601,286
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H22O18
CAS Number:
Molecular Weight:
742.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116100
NACRES:
NA.24
₩601,286
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)