주요 문서
PHL86284
Crocin 4
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
trans-Crocetin diglucosyl ester, Dicrocin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩1,056,818
₩1,056,818
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩1,056,818
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H44O14
CAS Number:
Molecular Weight:
652.68
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,056,818
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)=O)\C
InChI
1S/C32H44O14/c1-17(11-7-13-19(3)29(41)45-31-27(39)25(37)23(35)21(15-33)43-31)9-5-6-10-18(2)12-8-14-20(4)30(42)46-32-28(40)26(38)24(36)22(16-34)44-32/h5-14,21-28,31-40H,15-16H2,1-4H3/b6-5+,11-7+,12-8+,17-9+,18-10+,19-13+,20-14+/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,31+,32+/m1/s1
InChI key
QBZWPZHDUZGTLS-IIDMIUPYSA-N
일반 설명
This Compound belongs to the class of carotenoids.
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)