문서
PHL86285
Crocin E
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
trans-Crocetin monoglucosyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H34O9
CAS Number:
Molecular Weight:
490.54
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C(O)=O)\C
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)