주요 문서
PHL86068
Supelco
Cannabinol
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
CBN
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H26O2
CAS Number:
Molecular Weight:
310.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCc1cc(O)c-2c(OC(C)(C)c3ccc(C)cc-23)c1
InChI
1S/C21H26O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h9-13,22H,5-8H2,1-4H3
InChI key
VBGLYOIFKLUMQG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
Major metabolite of tetrahydrocannabinol that is not psychoactive, CB2 cannabinoid receptor agonist with immunosuppressive properties.
기타 정보
Component of marijuana from C. sativa
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)