Y0002073
Betacarotene for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
β-Carotene, β,β-Carotene, Provitamin A
크기 선택
About This Item
추천 제품
제조업체/상표
EDQM
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI key
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
217.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103.3 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객