주요 문서
PHL85880
Guvacoline hydrochloride
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
1,2,5,6-Tetrahydro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride, Guvacine methyl ester hydrochloride, Norarecoline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩346,318
₩346,318
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩346,318
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H11NO2· HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
177.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩346,318
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical
SMILES string
[Cl-].N1CCC=C(C1)C(=O)OC.[H+]
InChI
1S/C7H11NO2.ClH/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6;/h3,8H,2,4-5H2,1H3;1H
InChI key
ZWALOEQHJRUTKM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)