주요 문서
PHL85879
Guvacine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
1,2,5,6-Tetrahydronicotinic acid hydrochloride, 1,2,5,6-Tetrahydropyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩346,318
₩346,318
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩346,318
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H9NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
163.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩346,318
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical
SMILES string
Cl.OC(=O)C1=CCCNC1
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H
InChI key
FGNUNVVTHHKDAM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
GABA uptake inhibitor.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)