주요 문서
PHL85722
Berberrubine chloride
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
5,6-Dihydro-9-hydroxy-10-methoxybenzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinium chloride, 9-Berberoline chloride, 9-Demethoxy 9-hydroxyberberinium chloride, Beroline chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩658,431
₩658,431
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩658,431
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H16ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
357.79
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩658,431
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
Cl.N21CCc3c(cc5c(c3)OCO5)C2=CC4=CC=C(C(=O)C4=C1)OC
InChI
1S/C19H15NO4.ClH/c1-22-16-3-2-11-6-15-13-8-18-17(23-10-24-18)7-12(13)4-5-20(15)9-14(11)19(16)21;/h2-3,6-9H,4-5,10H2,1H3;1H
InChI key
GYFSYEVKFOOLFZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)