주요 문서
PHL80429
Dihydroberberine
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
5,8-Dihydro-9,10-dimethoxy-6H-benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizine, Dihydroumbellatine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩787,640
₩787,640
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩787,640
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H19NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
337.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩787,640
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
SMILES string
N21CCc3c(cc5c(c3)OCO5)C2=Cc4c(c(c(cc4)OC)OC)C1
InChI
1S/C20H19NO4/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2/h3-4,7-9H,5-6,10-11H2,1-2H3
InChI key
FZAGOOYMTPGPGF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)