주요 문서
PHL85720
Armepavine
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Alkaloid D from Evonymus europaea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩990,437
₩990,437
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩990,437
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H23NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
313.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩990,437
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1([C@@H](c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1)Cc2ccc(cc2)O)C
InChI
1S/C19H23NO3/c1-20-9-8-14-11-18(22-2)19(23-3)12-16(14)17(20)10-13-4-6-15(21)7-5-13/h4-7,11-12,17,21H,8-10H2,1-3H3/t17-/m1/s1
InChI key
ZBKFZIUKXTWQTP-QGZVFWFLSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)