주요 문서
PHL85690
Phlorin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Phloroglucinol 1-O-β-D-glucoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩826,312
₩826,312
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩826,312
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16O8
CAS Number:
Molecular Weight:
288.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩826,312
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(O)=CC(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)=C1
InChI
1S/C12H16O8/c13-4-8-9(16)10(17)11(18)12(20-8)19-7-2-5(14)1-6(15)3-7/h1-3,8-18H,4H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
WXTPOHDTGNYFSB-RMPHRYRLSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)