주요 문서
PHL84236
(+)-Marmesin
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩691,012
₩691,012
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩691,012
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
246.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩691,012
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c(cc3c(c2)O[C@@H](C3)C(O)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C14H14O4/c1-14(2,16)12-6-9-5-8-3-4-13(15)18-10(8)7-11(9)17-12/h3-5,7,12,16H,6H2,1-2H3/t12-/m0/s1
InChI key
FWYSBEAFFPBAQU-LBPRGKRZSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)