주요 문서
PHL84096
Tropine
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3-Tropanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩378,392
₩378,392
예상 입고일2025년 4월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩378,392
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15NO
CAS Number:
Molecular Weight:
141.21
Beilstein:
80188
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩378,392
예상 입고일2025년 4월 04일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (GC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@H](O)C2
InChI
1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
InChI key
CYHOMWAPJJPNMW-JIGDXULJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)