주요 문서
PHL84089
Nortropinone hydrochloride
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride, Desmethyltropinone hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩378,392
₩378,392
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩378,392
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H11NO · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
161.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩378,392
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (GC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[N+H2]1C2CCC1CC(=O)C2
InChI
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-6,8H,1-4H2;1H
InChI key
MZQWQFWRSDNBPV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)