주요 문서
PHL84073
Sceleratine
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩824,485
₩824,485
예상 입고일2025년 4월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩824,485
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H27NO7
CAS Number:
Molecular Weight:
369.41
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩824,485
예상 입고일2025년 4월 30일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N21C3[C@H](OC(=O)C(C([C@H](C(C(=O)OCC3=CC2)(O)C)C)C)(O)CO)CC1
InChI
1S/C18H27NO7/c1-10-11(2)18(24,9-20)16(22)26-13-5-7-19-6-4-12(14(13)19)8-25-15(21)17(10,3)23/h4,10-11,13-14,20,23-24H,5-9H2,1-3H3/t10-,11?,13-,14?,17?,18?/m1/s1
InChI key
KWEQCWXCFQWUQU-AUBWXPIGSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
분석 메모
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)