주요 문서
PHL83941
Condurango glycoside A
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,069,709
₩1,069,709
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,069,709
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C53H78O17
CAS Number:
Molecular Weight:
987.18
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,069,709
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1[C@H](O[C@]2([H])[C@@H](O)[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](OC)C[C@@](O[C@H]3[C@@H](OC)C[C@@](O[C@@H]4CC(CC[C@]5([H])[C@]6([H])[C@H](OC(C)=O)[C@@H](C(O/C=C/C7=CC=CC=C7)=O)[C@@]8(C)[C@]5(O)CC[C@@H]8C(C)=O)[C@]6(C)CC4)([H])O[C@@H]3C)([H])O1
InChI
1S/C53H78O17/c1-27(54)35-19-22-53(59)36-17-16-33-24-34(18-21-51(33,6)41(36)47(67-31(5)55)42(52(35,53)7)49(58)63-23-20-32-14-12-11-13-15-32)68-39-25-37(60-8)45(29(3)64-39)69-40-26-38(61-9)46(30(4)65-40)70-50-44(57)48(62-10)43(56)28(2)66-50/h11-15,20,23,28-
InChI key
GOZVDINDAQXGRY-YSXMNZGQSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)