주요 문서
SMB00560
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-3-(phenylmethyl)-2(5H)-furanone
≥95% (LC/MS-UV)
동의어(들):
4-benzyl-3-phenyl-2H-furan-5-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩642,191
₩642,191
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩642,191
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
250.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩642,191
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1OCC(C2=CC=CC=C2)=C1CC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C17H14O2/c18-17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(12-19-17)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
KJGOARVXLMFYCA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural product deirved from fungal source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)