주요 문서
PHL83907
Schisanhenol
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Gomisin K3, Schizanhenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩501,410
₩501,410
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩501,410
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H30O6
CAS Number:
Molecular Weight:
402.48
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩501,410
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O(C)c1c2c(cc(c1OC)OC)C[C@H]([C@H](Cc3c2c(c(c(c3)OC)OC)O)C)C
InChI
1S/C23H30O6/c1-12-8-14-10-16(25-3)21(27-5)20(24)18(14)19-15(9-13(12)2)11-17(26-4)22(28-6)23(19)29-7/h10-13,24H,8-9H2,1-7H3/t12-,13+/m0/s1
InChI key
FYSHYFPJBONYCQ-QWHCGFSZSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)