A7595
α-Amylase from Bacillus amyloliquefaciens
liquid, ≥250 units/g
동의어(들):
BAN™ 480L, 1,4-α-D-Glucan Glucano-hydrolase
크기 선택
₩230,710
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
크기 선택
About This Item
₩230,710
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
추천 제품
양식
liquid
특이 활성도
≥250 units/g
분자량
55 kDa
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
환경친화적 대안 카테고리
, Enabling
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.