주요 문서
PHL83879
Niranthin
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,256,976
₩1,256,976
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,256,976
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H32O7
CAS Number:
Molecular Weight:
432.51
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,256,976
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC1=C(OCO2)C2=CC(C[C@H](COC)[C@@H](COC)CC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)=C1
InChI
1S/C24H32O7/c1-25-13-18(8-16-6-7-20(27-3)21(10-16)28-4)19(14-26-2)9-17-11-22(29-5)24-23(12-17)30-15-31-24/h6-7,10-12,18-19H,8-9,13-15H2,1-5H3/t18-,19-/m0/s1
InChI key
RCFGIEPQSDGMJJ-OALUTQOASA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)