주요 문서
PHL89756
Phyllanthin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(2S,3S)-(+)-1,4-Dimethoxy-2,3-diveratrylbutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,199,832
₩1,199,832
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,199,832
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H34O6
CAS Number:
Molecular Weight:
418.52
Beilstein:
2066503
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,199,832
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
COC[C@@H](Cc1ccc(OC)c(OC)c1)[C@@H](COC)Cc2ccc(OC)c(OC)c2
InChI
1S/C24H34O6/c1-25-15-19(11-17-7-9-21(27-3)23(13-17)29-5)20(16-26-2)12-18-8-10-22(28-4)24(14-18)30-6/h7-10,13-14,19-20H,11-12,15-16H2,1-6H3/t19-,20-/m1/s1
InChI key
KFLQGJQSLUYUBF-WOJBJXKFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)