주요 문서
PHL83867
Kukoamine B
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
N-(3-Aminopropyl)-N-[4-[[3-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxopropyl]amino]propyl]amino]butyl]-3,4-dihydroxybenzenepropanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩837,172
₩837,172
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩837,172
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H42N4O6
CAS Number:
Molecular Weight:
530.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩837,172
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
N(CCCN)(CCCCNCCCNC(=O)CCc2cc(c(cc2)O)O)C(=O)CCc1cc(c(cc1)O)O
InChI
1S/C28H42N4O6/c29-13-3-18-32(28(38)12-8-22-6-10-24(34)26(36)20-22)17-2-1-14-30-15-4-16-31-27(37)11-7-21-5-9-23(33)25(35)19-21/h5-6,9-10,19-20,30,33-36H,1-4,7-8,11-18,29H2,(H,31,37)
InChI key
IWRAOCFRRTWUDF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)