주요 문서
S0381
Sigma-Aldrich
Spermidine phosphate salt hexahydrate
동의어(들):
Dispermidine triphosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩81,606
₩81,606
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩81,606
About This Item
Linear Formula:
[NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2]2 · 3H3PO4 · 6H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
346.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩81,606
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
저장 온도
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCCCNCCCN.NCCCCNCCCN
InChI
1S/2C7H19N3.3H3O4P.6H2O/c2*8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;3*1-5(2,3)4;;;;;;/h2*10H,1-9H2;3*(H3,1,2,3,4);6*1H2
InChI key
UYNKOICVVIGVMD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS). Binds and precipitates DNA, may be used for purification of DNA binding proteins. Stimulates T4 polynucleotide kinase activity.
주의사항
Solutions should be sterile-filtered, not autoclaved, if sterile solution is necessary. Spermidine deaminates with time; solutions should be stored frozen. Prepare new solutions frequently.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 4
1 of 4