주요 문서
PHL83542
Schisantherin B
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Gomisin B, Wuweizi ester B
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩841,841
₩841,841
출고 가능일2025년 4월 25일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩841,841
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H34O9
CAS Number:
Molecular Weight:
514.56
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩841,841
출고 가능일2025년 4월 25일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1COc2c1c(c3c(c2)C[C@@H]([C@@]([C@H](c4c3c(c(c(c4)OC)OC)OC)OC(=O)\C(=C/C)\C)(O)C)C)OC
InChI
1S/C28H34O9/c1-9-14(2)27(29)37-26-17-12-18(31-5)22(32-6)25(34-8)21(17)20-16(10-15(3)28(26,4)30)11-19-23(24(20)33-7)36-13-35-19/h9,11-12,15,26,30H,10,13H2,1-8H3/b14-9-/t15-,26-,28-/m0/s1
InChI key
BKGUPIVDQHHVMV-RZGKOBFOSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)