추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
형태
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C)O[C@H](C[C@]1(C[C@@](C)(O)[C@@H]([C@@H]1O)CC2)[C@]2([H])[C@@]3(C)O)[C@@]4(O)[C@@]3([H])[C@H]5[C@H](O5)C4(C)C
InChI
1S/C22H34O7/c1-10(23)28-13-8-21-9-19(4,25)11(16(21)24)6-7-12(21)20(5,26)15-14-17(29-14)18(2,3)22(13,15)27/h11-17,24-27H,6-9H2,1-5H3
InChI key
FJISLLRXVSQIES-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.