주요 문서
PHL83537
Roburic acid
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩741,458
₩741,458
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩741,458
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H48O2
CAS Number:
Molecular Weight:
440.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩741,458
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
OC(=O)CC[C@@]1([C@@H]2[C@]([C@@]3(CC[C@@]4([C@@H]([C@H]([C@@H](CC4)C)C)C3=CC2)C)C)(CC[C@H]1C(=C)C)C)C
InChI key
RPPYCVULPFKBOG-CSHKLQQTSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)