주요 문서
PHL83481
Bavachalcone
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Broussochalcone B
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩835,345
₩835,345
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩835,345
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H20O4
CAS Number:
Molecular Weight:
324.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩835,345
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Oc1c(cc(c(c1)O)C(=O)\C=C\c2ccc(cc2)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C20H20O4/c1-13(2)3-7-15-11-17(20(24)12-19(15)23)18(22)10-6-14-4-8-16(21)9-5-14/h3-6,8-12,21,23-24H,7H2,1-2H3/b10-6+
InChI key
BLZGPHNVMRXDCB-UXBLZVDNSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)