주요 문서
PHL83306
Nepetin 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3′,4′,5,7-Tetrahydroxy-6-methoxyflavone 7-β -D-glucoside, 6-Methoxyluteolin 7-glucoside, Nepetrin, Nepitrin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩688,982
₩688,982
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩688,982
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H22O12
CAS Number:
Molecular Weight:
478.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩688,982
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c[c](c3c(c2OC)O)=O)c4cc(c(cc4)O)O
InChI
1S/C22H22O12/c1-31-21-14(33-22-20(30)19(29)17(27)15(7-23)34-22)6-13-16(18(21)28)11(26)5-12(32-13)8-2-3-9(24)10(25)4-8/h2-6,15,17,19-20,22-25,27-30H,7H2,1H3/t15-,17-,19+,20-,22-/m1/s1
InChI key
DMXHXBGUNHLMQO-IWLDQSELSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica plantago salvia
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)