주요 문서
PHL80150
Carnosol
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Picrosalvin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩749,781
₩749,781
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩749,781
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H26O4
CAS Number:
Molecular Weight:
330.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩749,781
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)c1cc2[C@@H]3C[C@H]4C(C)(C)CCC[C@]4(C(=O)O3)c2c(O)c1O
InChI
1S/C20H26O4/c1-10(2)11-8-12-13-9-14-19(3,4)6-5-7-20(14,18(23)24-13)15(12)17(22)16(11)21/h8,10,13-14,21-22H,5-7,9H2,1-4H3/t13-,14-,20+/m0/s1
InChI key
XUSYGBPHQBWGAD-PJSUUKDQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
A phenolic diterpene with antioxidant and anticarcinogenic activities.
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)