주요 문서
PHL83295
Neobavaisoflavone
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
7-Hydroxy-3-(4-hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)phenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩845,901
₩845,901
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩845,901
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H18O4
CAS Number:
Molecular Weight:
322.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩845,901
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(C(C(C2=CC(CC=C(C)C)=C(O)C=C2)=CO3)=O)C3=C1
InChI
1S/C20H18O4/c1-12(2)3-4-14-9-13(5-8-18(14)22)17-11-24-19-10-15(21)6-7-16(19)20(17)23/h3,5-11,21-22H,4H2,1-2H3
InChI key
OBGPEBYHGIUFBN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)