주요 문서
PHL83223
Procyanidin A2
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(+)-Epicatechin-(4β-8,2β-O-7)-epicatechin, Proanthocyanidin A2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩837,883
₩837,883
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩837,883
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H24O12
CAS Number:
Molecular Weight:
576.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩837,883
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](C2=CC(O)=C(O)C=C2)OC3=C4[C@@]5([H])C6=C(O)C=C(O)C=C6O[C@](OC4=CC(O)=C3C1)(C7=CC(O)=C(O)C=C7)[C@@H]5O
InChI
1S/C30H24O12/c31-13-7-20(37)24-22(8-13)41-30(12-2-4-16(33)19(36)6-12)29(39)26(24)25-23(42-30)10-17(34)14-9-21(38)27(40-28(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,21,26-27,29,31-39H,9H2/t21-,26-,27-,29-,30+/m1/s1
InChI key
NSEWTSAADLNHNH-LSBOWGMISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus cinnamomum hypericum
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)